Learn More
(4-Bencil-1,4-oxazinan-2-il)metanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10101262
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10101262 250 mg 250 miligramos
10561692 1 g 1 g
10280395 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 10101262
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC12409CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 40987-24-4
Fórmula molecular C12H18NO2
Peso molecular (g/mol) 208.28
Número MDL MFCD02682009,MFCD10698663,MFCD11848685
Clave InChI WQNIKIMRIXHNFF-GFCCVEGCSA-O
Sinónimo 4-benzylmorpholin-2-yl methanol, 4-benzyl-1,4-oxazinan-2-yl methanol, 4-benzyl-2-hydroxymethyl morpholine, 2-hydroxymethyl-4-benzylmorpholine, 2-morpholinemethanol, 4-phenylmethyl, 4-benzyl-morpholin-2-yl-methanol, 4-phenylmethyl-2-morpholinyl methanol, 4-phenylmethyl morpholin-2-yl methanol, 2-morpholinemethanol,4-phenylmethyl-, 2s, acmc-20a6qw
PubChem CID 2776358
SMILES OC[C@H]1C[NH+](CC2=CC=CC=C2)CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Benzyl-1, 4-oxazinan-2-yl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (4-bencilmorfolin-2-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 95%