Learn More
4-Benzoilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10570332 5 g Frasco de vidrio 5 g
10275480 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10570332 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154090050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 14548-46-0 | C12H9NO | 183.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14548-46-0
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD00006430
Clave InChI SKFLCXNDKRUHTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzoylpyridine, phenyl pyridin-4-yl methanone, phenyl 4-pyridyl ketone, methanone, phenyl-4-pyridinyl, phenyl 4-pyridinyl methanone, 4-pyridyl phenyl ketone, pyridine, 4-benzoyl, ketone, phenyl 4-pyridyl, gamma-benzoylpyridine, 4-benzoyl pyridine
PubChem CID 26731
Nombre IUPAC fenil(piridina-4-il)metanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzoylpyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 68.0°C to 72.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 315.0°C
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CO(C5H4N)
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 331
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,very soluble in ether & ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzoylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.