Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzoylpyridine, 97%
Código de producto. 11459076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459076 250g 250 g
1 options
Código de producto. 11459076 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A17945.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzoylpyridine
CAS 14548-46-0
Punto de ebullición 130°C to 131°C (1mmHg)
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Fórmula molecular C12H9NO
Número MDL MFCD00006430
Cantidad 250g
Beilstein 3864
Sinónimo 4-benzoylpyridine, phenyl pyridin-4-yl methanone, phenyl 4-pyridyl ketone, methanone, phenyl-4-pyridinyl, phenyl 4-pyridinyl methanone, 4-pyridyl phenyl ketone, pyridine, 4-benzoyl, ketone, phenyl 4-pyridyl, gamma-benzoylpyridine, 4-benzoyl pyridine
Clave InChI SKFLCXNDKRUHTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=NC=C2
Nombre IUPAC phenyl(pyridin-4-yl)methanone
Peso molecular (g/mol) 183.21
PubChem CID 26731
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%