Learn More
Clorhidrato de 4-benzoilpiperidina, TRC
Código de producto. 30338644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338644 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30338644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB208700250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzoylpiperidine, Hydrochloride
CAS 25519-80-6
Fórmula molecular C12 H15 N O . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo Umeclidinium Bromide Impurity 14 HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO.ClH/c14-12(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-13-9-7-11;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
SMILES Cl.O=C(C1CCNCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC fenil(piperidin-4-il)metanona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 225.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.092