Learn More
Ácido 4-benzoilbutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316756 25 g 25 g
11306756 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04013.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1501-05-9 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
4-Benzoylbutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-benzoilbutírico es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1501-05-9
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00004411
Clave InChI SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
PubChem CID 73914
Nombre IUPAC ácido 5-oxo-5-fenilpentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzoylbutyric acid
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 25 g
Beilstein 641947
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 97%