Learn More
Ácido 4-benzoilbutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10773963 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10773963 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10773963 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105740250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1501-05-9 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzoylbutyric acid
Nombre de nota 97%
CAS 1501-05-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 124°C to 128°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H12O3
Fórmula lineal C6H5CO(CH2)3CO2H
Número MDL MFCD00004411
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 708
Sinónimo 4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene (warm),chloroform,ethanol,,dichloromethane,ethyl acetate,aqueous alkali,insoluble in hexane
Clave InChI SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-oxo-5-fenilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 192.21
PubChem CID 73914
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzoylbutyric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.