Learn More
4-Benzilbifenilo, TRC
Código de producto. 30008743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008743 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30008743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB19822025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylbenzophenon
CAS 2128-93-0
Fórmula molecular C19 H14 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzophenone, 4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), [1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethanone, (Biphenyl-4-yl)(phenyl)methanone, 4-(Phenylcarbonyl)biphenyl, 4-Benzoyl-1,1'-biphenyl, 4-Benzoylbiphenyl, 4-Biphenylyl phenyl ketone, 4-Phenylbenzophenone, 4-Phenylphenyl phenyl methanone, Eusolex 3490, Genocure PBZ, NSC 55283, NSC 97365, Phenyl p-biphenylyl ketone, Runtecure 1059, Speedcure BPZ, Speedcure PBZ, Trigonal 12, p-Benzoylbiphenyl, p-Biphenylyl phenyl ketone, p-Phenylbenzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC fenil-(4-fenilfenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 258.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1045