Learn More
4-Benzoilbifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433047 100 g 100 g
11423047 25 g 25 g
11443047 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11433047 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15573.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2128-93-0 | C19H14O | 258.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2128-93-0
Fórmula molecular C19H14O
Peso molecular (g/mol) 258.32
Número MDL MFCD00003079
Clave InChI LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzoylbiphenyl, 4-phenylbenzophenone, p-phenylbenzophenone, benzophenone, 4-phenyl, p-benzoylbiphenyl, 4-diphenyl phenyl ketone, p-biphenylyl phenyl ketone, trigonal 12, 4-biphenylyl phenyl ketone, methanone, 1,1'-biphenyl-4-ylphenyl
PubChem CID 75040
Nombre IUPAC fenil-(4-fenilfenil)metanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Benzoylbiphenyl
Punto de fusión 98°C to 103°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1876092
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.32
Porcentaje de pureza 99%