Learn More
4-Benzoilbifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423047 25 g 25 g
11433047 100 g 100 g
11443047 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15573.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2128-93-0 | C19H14O | 258.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2128-93-0
Fórmula molecular C19H14O
Peso molecular (g/mol) 258.32
Número MDL MFCD00003079
Clave InChI LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzoylbiphenyl, 4-phenylbenzophenone, p-phenylbenzophenone, benzophenone, 4-phenyl, p-benzoylbiphenyl, 4-diphenyl phenyl ketone, p-biphenylyl phenyl ketone, trigonal 12, 4-biphenylyl phenyl ketone, methanone, 1,1'-biphenyl-4-ylphenyl
PubChem CID 75040
Nombre IUPAC fenil-(4-fenilfenil)metanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzoylbiphenyl
Punto de fusión 98°C to 103°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1876092
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.32
Porcentaje de pureza 99%