Learn More
Ácido 4-benzoilbenzoico, TRC
Código de producto. 30338535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338535 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30338535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2083405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzoylbenzoic acid
CAS 611-95-0
Fórmula molecular C14H10O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Benzoylbenzoic Acid, 4-Carboxybenzophenone, Benzophenone-4-carboxylic Acid, NSC 37115, p-Benzoylbenzoic Acid, p-Carboxybenzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1
Nombre IUPAC ácido 4-benzoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 226.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.06