Learn More
Ácido 4-benzoilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497207 5 g 5 g
11487207 1 g 1 g
11407217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14993.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
4-Benzoylbenzoic acid,is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-benzoilbenzoico es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes, entre otros.
Solubilidad
Soluble en agua (de manera parcial).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-95-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.231
Número MDL MFCD00002560
Clave InChI IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
PubChem CID 69147
Nombre IUPAC ácido 4-benzoilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzoylbenzoic acid
Punto de fusión 198°C to 200°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1960224
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 99%