Learn More
4-Benzool-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408617 250 mg 250 miligramos
15488607 1 g 1 g
15498607 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15408617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52083.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104504-45-2 | C16H15NO3 | 269.30 g/mol
4-Benzoyl-L-phenylalanine is a photoreactive amino acid which can easily be incorporated into a peptide by solid-phase synthesis and finds application as phtolabel. It is an important raw material as well as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4benzoil-L-fenilalanina es un aminoácido fotorreactivo que puede incorporarse fácilmente a un péptido mediante la síntesis en fase sólida y encuentra aplicación como ftalato. Es una materia prima importante, así como un intermediario en la síntesis orgánica.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104504-45-2
Fórmula molecular C16H15NO3
Peso molecular (g/mol) 269.30
Número MDL MFCD00238102
Clave InChI TVIDEEHSOPHZBR-AWEZNQCLSA-N
Sinónimo s-2-amino-3-4-benzoylphenyl propanoic acid, l-4-benzoylphenylalanine, para-benzoyl-phenylalanine, h-bpa-oh h-phe 4-bz-oh, 4-benzoyl-l-phenylalanine, 4-benzoylphenylalanine, l-p-benzoylphenylalanine, phenylalanine, 4-benzoyl, h-bpa-oh, h-p-bz-phe-oh
PubChem CID 7020128
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(4-benzoilfenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzoyl-L-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Porcentaje de pureza 95%