Learn More
4-Benzoil-4'-bromobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428397 25 g 25 g
11438397 100 g 100 g
11448397 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18482.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 63242-14-8 | C19H13BrO | 337.216 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63242-14-8
Fórmula molecular C19H13BrO
Peso molecular (g/mol) 337.216
Número MDL MFCD00209630
Clave InChI ITMLYLPKSFZCJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzoyl-4'-bromobiphenyl, 4-4-bromophenyl benzophenone, 4'-bromobiphenyl-4-yl phenyl methanone, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl phenyl methanone, 4-4-bromophenyl phenyl-phenyl-methanone, 4-4-bromophenyl phenyl phenyl ketone, 4-4-bromophenyl phenyl-phenylmethanone, 4-4-bromophenyl phenyl phenyl methanone, pubchem9089
PubChem CID 478901
Nombre IUPAC [4-(4-Bromofenil)fenil]-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl
Punto de fusión 155°C to 158°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2378429
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.22
Porcentaje de pureza 99%