Learn More
Ácido 4-benzoil-1H-pirrol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 15372-84-6 |
| Fórmula molecular | C12H9NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO3/c14-11(8-4-2-1-3-5-8)9-6-10(12(15)16)13-7-9/h1-7,13H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-benzoil-1H-pirrol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0582 |