Learn More
Éster etílico del ácido 4-benzoil-1H-pirrol-2-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 141054-42-4 |
| Fórmula molecular | C15H15NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2-(4-Benzoyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO3/c1-2-19-14(17)9-13-8-12(10-16-13)15(18)11-6-4-3-5-7-11/h3-8,10,16H,2,9H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-benzoil-1H-pirrol-2-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 257.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1052 |