Learn More
Monoxima de 4-benzoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzoquinone Monoxime |
| CAS | 637-62-7 |
| Fórmula molecular | C6H5NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione 1-Oxime, 1,4-Benzoquinone 4-Oxime, Quinone Monooxime, NSC 239647 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6-3-1-5(7-9)2-4-6/h1-4,8H |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1N=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-nitrosofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 123.11 |