Learn More
4-benzofurazancarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30338883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338883 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30338883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB207680100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzofurazancarboxaldehyde
CAS 32863-32-4
Fórmula molecular C7 H4 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,1,3-Benzoxadiazole-4-Carbaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4N2O2/c10-4-5-2-1-3-6-7(5)9-11-8-6/h1-4H
SMILES O=Cc1cccc2nonc12
Nombre IUPAC 2,1,3-benzoxadiazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 148.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0273