Learn More
Diclorhidrato de 4-benzhidril-1-piperazinaetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethan-1-ol Dihydrochloride |
| CAS | 108983-83-1 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O . 2 Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Diphenylmethyl)-1-piperazineethanol Hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-diphenylmethyl-, dihydrochloride (6CI), 4-Benzhydryl-1-piperazineethanol Dihydrochloride, 2-(4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl)ethanol Dihydrochloride, Deschlorodesacetic Cetirizine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O.2ClH/c22-16-15-20-11-13-21(14-12-20)19(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18;;/h1-10,19,22H,11-16H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-benzhidrilpiperazin-1-il)etanol;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 369.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.1422 |