Learn More
Hidrato de 4-benzamidopiperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11446360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446360 1 g 1 g
11352159 5 g 5 g
11362159 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446360 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27193.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33953-37-6
Fórmula molecular C12H16N2O
Peso molecular (g/mol) 204.27
Número MDL MFCD01314226
Clave InChI JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine
PubChem CID 118120
Nombre IUPAC N-piperidin-4-ilbenzamida
SMILES O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzamidopiperidine hydrate
Punto de fusión 136°C to 146°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%