Learn More
Ácido 4-azidosalicílico(> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Azidosalicylic Acid |
| CAS | 66761-27-1 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Azidosalicylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N3O3/c8-10-9-4-1-2-5(7(12)13)6(11)3-4/h1-3,11H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1O)N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-azido-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0331 |