Learn More
(4-azidofenil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Azidophenyl)methanol |
| CAS | 31499-54-4 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(Hydroxymethyl)phenyl Azide, 4-Azidobenzyl Alcohol, p-Azidobenzyl Alcohol4-Azidobenzenemethanol, p-Azido-benzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N3O/c8-10-9-7-3-1-6(5-11)2-4-7/h1-4,8,11H,5H2/q+1 |
| SMILES | OCc1ccc(cc1)N=[N+]=N |
| Nombre IUPAC | [4-(hidroximetil)fenil]imino-iminoazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 150.158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.066 |