Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(azidometil)bencenoborónico, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados. Almacenar a 4 °C.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.12 |
| Porcentaje de pureza | 95% |