Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(azidometil)bencenoborónico, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484206 1 g 1 g
15494206 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58401.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1239481-05-0 | C13H18BN3O2 | 259.116 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1239481-05-0
Fórmula molecular C13H18BN3O2
Peso molecular (g/mol) 259.116
Número MDL MFCD20922785
Clave InChI CARNXRHOIGMOQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-azidomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb503, 4-azidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 46872199
Nombre IUPAC 2-[4-(azidometil)fenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.12
Porcentaje de pureza 95%