Learn More
Ácido 4'-(azidometil)-[1,1'-bifenil]-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| CAS | 2758005-15-9 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4'-(azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-methanoic acid, 2-[4-(azidomethyl)phenyl]benzoic acid, 4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11N3O2/c15-17-16-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1c2ccc(CN=[N+]=[N-])cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(azidometil)fenil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 253.256 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.0851 |