Learn More
Ácido 4'-(azidometil)-[1,1'-bifenil]-2-carboxílico, TRC
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| CAS | 2758005-15-9 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4'-(azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-methanoic acid, 2-[4-(azidomethyl)phenyl]benzoic acid, 4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11N3O2/c15-17-16-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1c2ccc(CN=[N+]=[N-])cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(azidometil)fenil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 253.256 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.0851 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?