Learn More
Ácido 4'-(azidometil)-[1,1'-bifenil]-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30336525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30336525 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30336525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA81559010MG
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid
CAS 2758005-15-9
Fórmula molecular C14 H11 N3 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4'-(azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-methanoic acid, 2-[4-(azidomethyl)phenyl]benzoic acid, 4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N3O2/c15-17-16-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)c1ccccc1c2ccc(CN=[N+]=[N-])cc2
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(azidometil)fenil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 253.256
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0851
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.