Learn More
4-azidobutilamina (solución en diclorometano), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Azidobutylamine |
| CAS | 88192-20-5 |
| Fórmula molecular | C4 H10 N4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Azido-4-aminobutane, 4-Azido-1-butanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N4/c5-3-1-2-4-7-8-6/h1-5H2 |
| SMILES | [N-]=[N+]=NCCCCN |
| Nombre IUPAC | 4-azidobutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0905 |