Learn More
4-Azidobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30134702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134702 2.5 g 2.50 g
30005946 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA8220402.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24173-36-2
Fórmula molecular C7 H5 N3 O
Peso molecular (g/mol) 147.13
Sinónimo p-Azidobenzaldehyde, p-Azido-benzaldehyde
Nombre IUPAC 4-azidobenzaldehído
SMILES [N-]=[N+]=Nc1ccc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Azidobenzaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N3O/c8-10-9-7-3-1-6(5-11)2-4-7/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0433
Porcentaje de pureza >95%