Learn More
4-Azido-L-fenilalanina clorhidrato, TRC
Código de producto. 17912945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912945 500 mg 500 miligramos
17904495 25 mg 25 miligramos
17971635 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17912945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA922600500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34670-43-4
Fórmula molecular C9 H10 N4 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 242.662
Sinónimo 3-(p-Azidophenyl)-L-alanine Hydrochloride, 4-Azidophenylalanine Hydrochloride, p-Azido-L-phenylalanine Hydrochloride, p-Azidophenylalanine Hydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-azidofenil)ácido propanoico; Cloruro
SMILES Cl.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Azido-L-phenylalanine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4O2.ClH/c10-8(9(14)15)5-6-1-3-7(4-2-6)12-13-11;/h1-4,8H,5,10H2,(H,14,15);1H/t8-;/m0./s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0571