Learn More
4-Azido-L-phenylalanine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
4-Azido-L-phenylalanine hydrochloride is an unnatural amino acid, which is used as an effective vibrational reporter of local protein environments.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Azido-L-phenylalanine hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 34670-43-4 |
| Color | Khaki |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H11ClN4O2 |
| Sinónimo | p-Azidophenylalanine hydrochloride p-Azido-L-phenylalanine hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 103.3 mg/mL (425.70 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (41.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C1.Cl |
| Mostrar más |