Learn More
Ácido 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico(> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid |
| CAS | 122590-77-6 |
| Fórmula molecular | C7 H F4 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Azido-2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7HF4N3O2/c8-2-1(7(15)16)3(9)5(11)6(4(2)10)13-14-12/h(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1c(F)c(F)c(N=[N+]=[N-])c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 235.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0005 |