Learn More
4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide |
| CAS | 122616-98-2 |
| Fórmula molecular | C7 H2 F4 N4 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H2F4N4O/c8-2-1(7(12)16)3(9)5(11)6(4(2)10)14-15-13/h(H2,12,16) |
| SMILES | NC(=O)c1c(F)c(F)c(N=[N+]=[N-])c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 234.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0165 |