Learn More
4-azido-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Azido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy |
| CAS | 63697-61-0 |
| Fórmula molecular | C9H17N4O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azide-piperidin-1-oxyl, 4-Azido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxy, NSC 300606 |
| SMILES | CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(N=[N+]=[N-])C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 197.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.1402 |