Learn More
4-(Azepan-1-il)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 50333-45-4 |
| Fórmula molecular | C13H17NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | p-(Hexamethyleneimino)benzaldehyde, 4-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO/c15-11-12-5-7-13(8-6-12)14-9-3-1-2-4-10-14/h5-8,11H,1-4,9-10H2 |
| SMILES | O=Cc1ccc(cc1)N2CCCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-(azepan-1-il)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 203.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.131 |