Learn More
4-azaxantona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419922 5 g 5 g
11409922 1 g 1 g
11429922 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419922 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12045.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6537-46-8 | C12H7NO2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6537-46-8
Fórmula molecular C12H7NO2
Número MDL MFCD00052253
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Azaxanthone
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 5 g
Beilstein 8657
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.2
Porcentaje de pureza 97%