Learn More
4-Azaspiro[biciclo[2.2.2]octano-2,2'-oxirano], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Azaspiro[bicyclo[2.2.2]octane-2,2'-oxirane] |
| CAS | 41353-91-7 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Methylenequinuclidine Epoxide, 3-Methylenequinuclidine Oxide, Spiro(oxirane-3,3'-quinuclidine) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO/c1-3-9-4-2-7(1)8(5-9)6-10-8/h7H,1-6H2 |
| SMILES | C1C[N@@]2CC[C@H]1C3(CO3)C2 |
| Nombre IUPAC | espiro[1-azabiciclo[2.2.2]octano-3,2'-oxirano] |
| Peso molecular (g/mol) | 139.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.1 |