Learn More
4-Azaftalida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15549573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15549573 1 g 1 g
15559573 5 g 5 g
15569573 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15549573 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458450010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5657-51-2
Fórmula molecular C7H5NO2
Peso molecular (g/mol) 135.12
Clave InChI YSJHADWSLVFGGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furo 3,4-b pyridin-5 7h-one, 4-azaphthalide, 7h-furo 3,4-b pyridin-5-one, ksc269g5r, 5h,7h-furo 3,4-b pyridin-5-one
PubChem CID 819439
Nombre IUPAC 7H-furo[3,4-b]piridin-5-ona
SMILES C1C2=C(C=CC=N2)C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Azaphthalide
Punto de fusión 143.0°C to 144.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Azaphthalide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.