Learn More
4-Azaindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401329 1 g 1 g
15411329 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15401329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64224.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 272-49-1 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica agroquímica, farmacéutica y de colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 272-49-1
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00971977
Clave InChI XWIYUCRMWCHYJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-azaindole, 1h-pyrrolo 3,2-b pyridine, 1,4-diazaindene, pyrrolopyridine, 4h-pyrrolo 3,2-b pyridine, 1h-pyrrolo 3.2-b pyridine, zlchem 17, pubchem7675, acmc-1clkx
PubChem CID 9226
Nombre IUPAC 1H-pirrolo[3,2-b]piridina
SMILES N1C=CC2=NC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Azaindole
Punto de fusión 125°C to 127°C
Cantidad 1 g
Beilstein 109683
Información de solubilidad Soluble in methanol and chloroform. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido