Learn More
4-Azabencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426027 1 g 1 g
11436027 5 g 5 g
11446027 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25051.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 273-21-2 | C6H5N3 | 119.13 g/mol
4-Azabenzimidazole is used in the preparation of imidazo[4,5-b]pyridine 4-oxide. It is also used as a reagent to prepare benzoylmethyl-substituted azoles which are inhibitors of nitric oxide synthase with antioxidant properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-azabencimidazol se utiliza en la preparación de imidazo[4,5-b]piridina 4-óxido. También se utiliza como reactivo para preparar azoles benzoilmetil-sustituidos, que son inhibidores de la óxido nítrico sintasa con propiedades antioxidantes.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 273-21-2
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.13
Número MDL MFCD00005579,MFCD01646138
Clave InChI GAMYYCRTACQSBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3h-imidazo 4,5-b pyridine, 4-azabenzimidazole, 1h-imidazo 4,5-b pyridine, 1-deazapurine, 3,4-diazaindole, 7-azabenzimidazole, imidazopyridine, 4h-imidazo 4,5-b pyridine, pyrido 2,3-d imidazole, azabenzimidazole
PubChem CID 67504
ChEBI CHEBI:59952
Nombre IUPAC 1H-imidazo[4,5-b]piridina
SMILES N1C=NC2=NC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Azabenzimidazole
Punto de fusión 145°C to 150°C
Punto de ebullición 140°C to 150°C (0.1 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 2600
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 99%