Learn More
Ácido 4-arsanílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Arsanilic acid |
| CAS | 98-50-0 |
| Fórmula molecular | C6 H8 As N O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Arsanilic acid (8CI), Arsonic acid, (4-aminophenyl)- (9CI), As-(4-Aminophenyl)arsonic acid, (p-Aminophenyl)arsonic acid, 4-Aminobenzenearsonic acid, 4-Aminophenylarsonic acid, 4-Arsanilic acid, 4-Arsonoaniline, AS 101, Aminophenylarsine acid, Arsanilic Acid 100, Atoxylic acid, NSC 2023, Pro-gen, Pro-gen 227 Premix, Pro-gen 90, p-Aminobenzenearsonic acid, p-Anilinearsonic acid, p-Arsanilic acid, p-Arsonoaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)[As](=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4(-aminofenil)arsónico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.972 |