Learn More
4-[(aRaS)-1-Metilpiperidin-4-ilideno]-4,9-dihidro-10H-benzo[4,5]ciclo-hepta[1,2-b]tiofen-10-ona N-óxido (N-óxido de ketotifeno), Mikromol™
Descripción
4-[(aRaS)-1-Metilpiperidin-4-ilideno]-4,9-dihidro-10H-benzo[4,5]ciclo-hepta[1,2-b]tiofen-10-ona N-óxido (N-óxido de ketotifeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide (Ketotifen N-Oxide) |
| CAS | 88456-70-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide (Ketotifen N-Oxide) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H19 N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. D (EP), Ketotifen Imp. D (EP), 4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide, Ketotifen N-Oxide, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity D, Ketotifen Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO2S/c1-20(22)9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3/b18-13- |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 10-(1-metil-1-oxidopiperidin-1-io-4-ilideno)-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofen-4-ona |
| Mostrar más |