Learn More
4-anisonitrilo, TRC
Código de producto. 30329698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329698 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30329698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6739355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Anisonitrile
CAS 874-90-8
Fórmula molecular C8H7NO
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Methoxy-benzonitrile, 1-Cyano-4-methoxybenzene, 4-Cyanoanisole, Aubepinenitrile, p-Cyanoanisole, p-Cyanophenyl Methyl Ether, p-Methoxybenzonitrile, p-Methoxycyanobenzene, p-Methoxyphenyl Cyanide, NSC 3777, NSC 71539
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C#N
Nombre IUPAC 4-metoxibenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 133.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0528