Learn More
Éster 5-metílico del ácido 4-anilinometilenopentenedioico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Anilinomethylenepentenedioic Acid-d5 5-Methyl Ester |
| CAS | 1185237-80-2 |
| Fórmula molecular | C13 D5 H8 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[(Phenylamino)methylene]-2-pentenedioic Acid 5-Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO4/c1-18-13(17)10(7-8-12(15)16)9-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3,(H,15,16)/b8-7+,10-9-/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N\C=C(\C=C\C(=O)O)/C(=O)OC)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E,4Z)-4-metoxicarbonil-5-(2,3,4,5,6-pentadeuterioanilino)penta-2,4-dienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 252.277 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.116 |