Learn More
Ácido 4-anilino-4-oxobutanoico, TRC
Código de producto. 30346073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346073 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30346073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA663950500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Anilino-4-oxobutanoic Acid
CAS 102-14-7
Fórmula molecular C10 H11 N O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenylamino)-, Succinanilic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid, 4-Anilino-4-oxobutanoic acid, 4-Oxo-4-(N-phenylamino)butanoic acid, N-Phenylbutanedioic acid monoamide, N-Phenylsuccinamic acid, NSC 56471, Succinic acid monoanilide, Succinic monoanilide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(6-7-10(13)14)11-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCC(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido 4-anilino-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 193.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0739