Learn More
4-Androsten-17alfa-ol-3-ona-2,2,4,6,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epitestosterone D5 (2,2,4,6,6-D5) |
| CAS | 165195-35-7 |
| Fórmula molecular | C19 D5 H23 O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Epitestosterone D5 (2,2,4,6,6-D5), Androst-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, 17-hydroxy-, (17α)- (9 CI), (17α)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, [2,2,4,6,6-2H5]-Epitestosterone, Epitestosterone-d5, Epitestosterone-2,2,4,6,6-d5, Epitestosterone-2,2,4,6,6-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i3D2,7D2,11 D |
| SMILES | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 293.4552 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.2403 g/mol |
| Mostrar más |