Learn More
4-Aminoveratrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10656092 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10656092 25 g Frasco de vidrio 25 g
10122800 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10656092 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 104720250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6315-89-5 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6315-89-5
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Número MDL MFCD00008394
Clave InChI LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminoveratrole, benzenamine, 3,4-dimethoxy, 4-aminoveratrol, 3,4-dimethoxybenzenamine, 2-methoxy-4-aminoanisole, 3,4-dimethoxy aniline, aniline, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethyloxy aniline, 3,4-dimethoxy-phenylamine
PubChem CID 22770
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxianilina
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Aminoveratrole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86°C to 88°C
Color Marrón
Punto de ebullición 174°C to 176°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(OCH3)2
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 780
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminoveratrole
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.