Learn More
4-Aminotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Aminothiophenol is used in the synthesis of pectin-4-aminothiophenol conjugates and it forms self-assembled monolayers (SAMs) in the development of DNA. It is used in the detection of thrombin by protein recognition using surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), which finds applications in silver and gold nano particles. It acts as a linker to thiol (SH) functionalizes multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-aminotiofenol se usa en la síntesis de conjugados de pectin-4-aminotiofenol y forma monocapas autoensambladas (SAM) en el desarrollo del ADN. Se utiliza en la detección de trombina mediante el reconocimiento de proteínas con espectroscopía Raman de superficie mejorada (SERS), que se aplica en las nanopartículas de plata y oro. Actúa como un enlace SH en los tioles que funcionaliza los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT).
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminothiophenol |
| Punto de fusión | 37°C to 42°C |
| Punto de ebullición | 156°C to 157°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3263 |
| Beilstein | 906904 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Immiscible with water. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 4-Aminobenzenethiol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzenethiol
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.