Learn More
4-Aminotiofenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10744401 25 g 25 g
10734211 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104680250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1193-02-8 | C6H6NS | 124.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-02-8
Fórmula molecular C6H6NS
Peso molecular (g/mol) 124.18
Número MDL MFCD00007880
Clave InChI WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
PubChem CID 14510
Nombre IUPAC 4-Aminobencenotiol
SMILES NC1=CC=C([S-])C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminothiophenol
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 43.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 140.0°C to 145.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4SH
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 533
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Cristales, escamas o masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.