Learn More
4-aminotieno[3,2-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine |
| CAS | 16285-74-8 |
| Fórmula molecular | C6H5N3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-imine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N3S/c7-6-5-4(1-2-10-5)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9) |
| SMILES | N=C1NC=Nc2ccsc12 |
| Nombre IUPAC | tieno[3,2-d]pirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 151.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0204 |