Learn More
Clorhidrato de 4-aminotieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina-2-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminothieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-carboxaldehyde Hydrochloride |
| CAS | 186792-96-1 |
| Fórmula molecular | C12H10ClN3OS |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-carboxaldehyde Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N3OS.ClH/c13-11-8-5-7(6-16)17-12(8)15-10-4-2-1-3-9(10)14-11;/h1-6,15H,(H2,13,14);1H |
| SMILES | Cl.NC1=Nc2ccccc2Nc3sc(C=O)cc13 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina-2-carbaldehído; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 279.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.0233 |