Learn More
Ácido 4-aminotetrahidro-2h-piran-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminotetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid |
| CAS | 39124-20-4 |
| Fórmula molecular | C16 H19 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10?,11-,12?,13?,14?,15?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](C(=O)OC1CC2NC(C1)C3OC23)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato de 3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 289.326 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.131 |